Merck
638358
Sigma-Aldrich
3-Cyanobenzenesulfonyl chloride
97%
About This Item
Fórmula lineal:
NCC6H4SO2Cl
Número de CAS:
Peso molecular:
201.63
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
49-53 °C (lit.)
cadena SMILES
ClS(=O)(=O)c1cccc(c1)C#N
InChI
1S/C7H4ClNO2S/c8-12(10,11)7-3-1-2-6(4-7)5-9/h1-4H
Clave InChI
BHNRGBRMCNHNQD-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
>230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
> 110 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)