Merck
638153
Sigma-Aldrich
4-(tert-Butyldimethylsilyloxy)cyclohexanone
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H24O2Si
Número de CAS:
Peso molecular:
228.40
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.4530 (lit.)
bp
85 °C/1 mmHg (lit.)
densidad
0.909 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ketone
cadena SMILES
CC(C)(C)[Si](C)(C)OC1CCC(=O)CC1
InChI
1S/C12H24O2Si/c1-12(2,3)15(4,5)14-11-8-6-10(13)7-9-11/h11H,6-9H2,1-5H3
Clave InChI
HXKBGMNGSYGPRB-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
>230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
> 110 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)