Merck
637661
Sigma-Aldrich
2,5-Dibromo-3-methylpyridine
98%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H5Br2N
Número de CAS:
Peso molecular:
250.92
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
98%
Formulario
solid
mp
43-47 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
cadena SMILES
Cc1cc(Br)cnc1Br
InChI
1S/C6H5Br2N/c1-4-2-5(7)3-9-6(4)8/h2-3H,1H3
Clave InChI
LIMXEVCFAUTBCK-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbonesCorrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
>230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
> 110 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)