Merck
636983
Sigma-Aldrich
2,5-Didodecyl-1,4-di-1-propynylbenzene
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C36H58
Número de CAS:
Peso molecular:
490.85
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
Formulario
solid
mp
66-70 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CCCCCCCCCCCCc1cc(C#CC)c(CCCCCCCCCCCC)cc1C#CC
InChI
1S/C36H58/c1-5-9-11-13-15-17-19-21-23-25-29-35-31-34(28-8-4)36(32-33(35)27-7-3)30-26-24-22-20-18-16-14-12-10-6-2/h31-32H,5-6,9-26,29-30H2,1-4H3
Clave InChI
QCWGPRMXEPJPFN-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)