Merck
636770
Sigma-Aldrich
1,4-Bis(3,7-dimethyloctyl)benzene
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C26H46
Número de CAS:
Peso molecular:
358.64
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.479 (lit.)
bp
195 °C/0.1 mmHg (lit.)
densidad
0.843 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(C)CCCC(C)CCc1ccc(CCC(C)CCCC(C)C)cc1
InChI
1S/C26H46/c1-21(2)9-7-11-23(5)13-15-25-17-19-26(20-18-25)16-14-24(6)12-8-10-22(3)4/h17-24H,7-16H2,1-6H3
Clave InChI
XTDSXTPHPOPBPO-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
>230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
> 110 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)