636029
2-Methoxypyridine-5-boronic acid pinacol ester
97%
Sinónimos:
2-Methoxy-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine, 2-Methoxy-5-pyridineboronic acid pinacol ester
About This Item
Productos recomendados
assay
97%
form
solid
mp
47-51 °C (lit.)
SMILES string
COc1ccc(cn1)B2OC(C)(C)C(C)(C)O2
InChI
1S/C12H18BNO3/c1-11(2)12(3,4)17-13(16-11)9-6-7-10(15-5)14-8-9/h6-8H,1-5H3
InChI key
QOGNDJLSYMJGPP-UHFFFAOYSA-N
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
216.0 °F - closed cup
flash_point_c
102.2 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?