Merck
635766
Sigma-Aldrich
3-(3,5-Dimethoxybenzyloxy)phenylboronic acid
Sinónimos:
3-(3′,5′-Dimethoxybenzyloxy)phenylboronic acid
About This Item
Fórmula lineal:
C6H4OCH2C6H3(OCH3)2B(OH)2
Número de CAS:
Peso molecular:
288.10
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
Formulario
solid
mp
100-105 °C (lit.)
cadena SMILES
COc1cc(COc2cccc(c2)B(O)O)cc(OC)c1
InChI
1S/C15H17BO5/c1-19-14-6-11(7-15(9-14)20-2)10-21-13-5-3-4-12(8-13)16(17)18/h3-9,17-18H,10H2,1-2H3
Clave InChI
AJLNRXRMGFVLDN-UHFFFAOYSA-N
Otras notas
Contains varying amounts of anhydride
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)