Merck
635146
Sigma-Aldrich
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
97%
About This Item
Fórmula lineal:
FC6H3(CF3)CH2CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
222.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
51-55 °C (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
fluoro
cadena SMILES
OC(=O)Cc1ccc(F)c(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C9H6F4O2/c10-7-2-1-5(4-8(14)15)3-6(7)9(11,12)13/h1-3H,4H2,(H,14,15)
Clave InChI
MGQPQAYFSXCYPW-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
>230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
> 110 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)