Merck
634808
Sigma-Aldrich
1,2,3,5-Tetra-O-acetyl-α-D-arabinofuranose
technical grade
Sinónimos:
NSC 108078
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C13H18O9
Número de CAS:
Peso molecular:
318.28
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
grado
technical grade
Ensayo
≥80%
índice de refracción
n20/D 1.4500 (lit.)
bp
140 °C/0.01 mmHg (lit.)
densidad
1.31 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC(=O)OC[C@H]1O[C@H](OC(C)=O)[C@@H](OC(C)=O)[C@@H]1OC(C)=O
InChI
1S/C13H18O9/c1-6(14)18-5-10-11(19-7(2)15)12(20-8(3)16)13(22-10)21-9(4)17/h10-13H,5H2,1-4H3/t10-,11-,12+,13+/m1/s1
Clave InChI
IHNHAHWGVLXCCI-NDBYEHHHSA-N
Aplicación
Reactant for:
  • Asymmetric synthesis of hydroxyl acetylpentofuranosides via diastereoselective enzymic deacetylation through Candida antarctica B lipase (CAL B)-catalyzed alcoholysis
  • Reaction with trimethylaluminum in synthesis of 1,2-O-isopropylidene D-ribofuranose
  • Synthesis of oligosaccharides of motifs D and E of arabinogalactan present in Mycobacterium tuberculosis via coupling and glycosylation reactions
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)