634301
Copper aluminum oxide
nanopowder, <100 nm particle size (BET), 98.5% trace metals basis
Sinónimos:
Copper aluminate
About This Item
Fórmula lineal:
CuAl2O4
Número de CAS:
Peso molecular:
181.51
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de la sustancia en PubChem:
Productos recomendados
Ensayo
98.5% trace metals basis
Formulario
nanopowder
tamaño de partícula
<100 nm (BET)
<50 nm (XRD)
cadena SMILES
[Cu++].[O-][Al]=O.[O-][Al]=O
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)