Merck
633976
Sigma-Aldrich
Nickel chromium oxide
nanopowder, <50 nm particle size (BET), 99.6% trace metals basis
Sinónimos:
Nickel chromite
About This Item
Fórmula lineal:
NiCr2O4
Número de CAS:
Peso molecular:
226.68
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
99.6% trace metals basis
Formulario
nanopowder
tamaño de partícula
<25 nm (XRD)
<50 nm (BET)
cadena SMILES
[Ni++].[O-][Cr]=O.[O-][Cr]=O
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)