Merck
633585
Sigma-Aldrich
4-(2-Bromophenyl)-2-methyl-1-butene
97%
Sinónimos:
1-Bromo-2-(3-methyl-3-butenyl)benzene
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H13Br
Número de CAS:
Peso molecular:
225.12
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
assay
97%
refractive index
n20/D 1.5430 (lit.)
density
1.215 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(=C)CCc1ccccc1Br
InChI
1S/C11H13Br/c1-9(2)7-8-10-5-3-4-6-11(10)12/h3-6H,1,7-8H2,2H3
InChI key
AYBPGVKOKLIVNY-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Environment
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
222.1 °F - closed cup
flash_point_c
105.6 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)