Merck
632937
Sigma-Aldrich
[3-(Trifluoromethyl)phenyl]thiourea
97%
Sinónimos:
1-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]-2-thiourea, 3-(Trifluoromethyl)phenylthiourea
About This Item
Fórmula lineal:
CF3C6H4NHCSNH2
Número de CAS:
Peso molecular:
220.21
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
mp
104-108 °C (lit.)
cadena SMILES
NC(=S)Nc1cccc(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H7F3N2S/c9-8(10,11)5-2-1-3-6(4-5)13-7(12)14/h1-4H,(H3,12,13,14)
Clave InChI
WKRUQAYFMKZMPJ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)