Merck
632872
Sigma-Aldrich
4-Chloro-3-methylpyridine hydrochloride
97%
Sinónimos:
4-Chloro-3-picoline hydrochloride
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H6ClN · HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
164.03
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
97%
mp
165-169 °C (lit.)
SMILES string
Cl[H].Cc1cnccc1Cl
InChI
1S/C6H6ClN.ClH/c1-5-4-8-3-2-6(5)7;/h2-4H,1H3;1H
Inchi Key
WPIUSHWGBZMBHZ-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)