Merck
632643
Sigma-Aldrich
2-Bromomethyl-1,4-benzodioxane
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H9BrO2
Número de CAS:
Peso molecular:
229.07
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.5720 (lit.)
bp
250-251 °C (lit.)
densidad
1.533 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
BrCC1COc2ccccc2O1
InChI
1S/C9H9BrO2/c10-5-7-6-11-8-3-1-2-4-9(8)12-7/h1-4,7H,5-6H2
Clave InChI
QYLFKNVZIFTCIY-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)