Merck
631809
Sigma-Aldrich
2,6-Difluoro-4-methoxybenzaldehyde
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H6F2O2
Número de CAS:
Peso molecular:
172.13
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
97%
mp
73-77 °C (lit.)
SMILES string
COc1cc(F)c(C=O)c(F)c1
InChI
1S/C8H6F2O2/c1-12-5-2-7(9)6(4-11)8(10)3-5/h2-4H,1H3
InChI key
ZYABCGOTMDPUDD-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)