Merck
631418
Sigma-Aldrich
Benzo[k,l]xanthene-3,4-dicarboxylic anhydride
Sinónimos:
Benzoxanthene anhydride
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C18H8O4
Número de CAS:
Peso molecular:
288.25
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
mp
>300 °C (lit.)
cadena SMILES
O=C1OC(=O)c2ccc3-c4ccccc4Oc5ccc1c2c35
InChI
1S/C18H8O4/c19-17-11-6-5-10-9-3-1-2-4-13(9)21-14-8-7-12(18(20)22-17)15(11)16(10)14/h1-8H
Clave InChI
CMDRTRYVGCWWHS-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)