Merck
631310
Sigma-Aldrich
3,5-Dimethoxy-4-hydroxyphenylacetic acid
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H12O5
Número de CAS:
Peso molecular:
212.20
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
127-131 °C (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
cadena SMILES
COc1cc(CC(O)=O)cc(OC)c1O
InChI
1S/C10H12O5/c1-14-7-3-6(5-9(11)12)4-8(15-2)10(7)13/h3-4,13H,5H2,1-2H3,(H,11,12)
Clave InChI
BQBQKSSTFGCRQL-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)