Merck
631302
Sigma-Aldrich
3-(3-Chlorophenyl)propionic acid
97%
About This Item
Fórmula lineal:
(3-Cl-C6H4)CH2CH2CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
184.62
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
72-76 °C (lit.)
cadena SMILES
OC(=O)CCc1cccc(Cl)c1
InChI
1S/C9H9ClO2/c10-8-3-1-2-7(6-8)4-5-9(11)12/h1-3,6H,4-5H2,(H,11,12)
Clave InChI
CLTDVBQNUHHYCA-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Man Zhang et al.
Heterocycles, 101(1), 145-164 (2020-08-11)
Neuropathic pain, epilepsy, insomnia, and tremor disorder may arrive from an increase of intracellular Ca2+ concentration through a dysfunction of T-type Ca2+ channels. Thus, T-type calcium channels could be a target in drug discovery for the treatments of neuropathic pain