631035
4-Benzyloxy-N-methylaniline
97%
About This Item
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.6040 (lit.)
bp
204-206 °C (lit.)
densidad
1.066 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CNc1ccc(OCc2ccccc2)cc1
InChI
1S/C14H15NO/c1-15-13-7-9-14(10-8-13)16-11-12-5-3-2-4-6-12/h2-10,15H,11H2,1H3
Clave InChI
BCSUDKSCMABXKY-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
>230.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
> 110 °C
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)