Merck
630845
Sigma-Aldrich
3-Heptyn-1-ol
98%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H12O
Número de CAS:
Peso molecular:
112.17
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Nivel de calidad
Ensayo
98%
índice de refracción
n20/D 1.456
bp
80-82 °C/15 mmHg
densidad
0.920 g/mL at 25 °C
cadena SMILES
CCCC#CCCO
InChI
1S/C7H12O/c1-2-3-4-5-6-7-8/h8H,2-3,6-7H2,1H3
Clave InChI
PSWHODJVUOXHKA-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
165.2 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
74 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)