Merck
630543
Sigma-Aldrich
2,5-Dibromo-4-(decyloxy)phenol
99%
About This Item
Fórmula lineal:
Br2C6H2(OH)O(CH2)9CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
408.17
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
assay
99%
mp
62-66 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCCCCCCOc1cc(Br)c(O)cc1Br
InChI
1S/C16H24Br2O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-20-16-12-13(17)15(19)11-14(16)18/h11-12,19H,2-10H2,1H3
InChI key
SSEJKDGLNTZULX-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)