Merck
630462
Sigma-Aldrich
3,3-Difluoro-2-(2-pyrrolidinylmethyl)acrylic acid
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H11F2NO2
Número de CAS:
Peso molecular:
191.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
índice de refracción
n20/D 1.4916 (lit.)
cadena SMILES
OC(=O)\C(CC1CCCN1)=C(/F)F
InChI
1S/C8H11F2NO2/c9-7(10)6(8(12)13)4-5-2-1-3-11-5/h5,11H,1-4H2,(H,12,13)
Clave InChI
AADSEYMFBPZLJU-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)