Merck
630381
Sigma-Aldrich
5-Acetoxypentylzinc bromide
0.5 M in THF
About This Item
Fórmula lineal:
H3CCO2(CH2)5ZnBr
Peso molecular:
274.47
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
concentración
0.5 M in THF
densidad
0.985 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC(=O)OCCCCC[Zn]Br
InChI
1S/C7H13O2.BrH.Zn/c1-3-4-5-6-9-7(2)8;;/h1,3-6H2,2H3;1H;/q;;+1/p-1
Clave InChI
PVFRXTWNWHRIKM-UHFFFAOYSA-M
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
1.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-17 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)