Merck
630357
Sigma-Aldrich
2-Acetoxyphenylzinc iodide
0.5 M in THF
About This Item
Fórmula lineal:
CH3CO2C6H4ZnI
Peso molecular:
327.43
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
concentración
0.5 M in THF
impurezas
1-3% inorganic chloride
bp
65 °C
densidad
1.033 g/mL at 25 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC(=O)Oc1ccccc1[Zn]I
InChI
1S/C8H7O2.HI.Zn/c1-7(9)10-8-5-3-2-4-6-8;;/h2-5H,1H3;1H;/q;;+1/p-1
Clave InChI
DUYNRVQSBJWXDT-UHFFFAOYSA-M
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system, Respiratory system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
1.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-17 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)