Merck
630136
Sigma-Aldrich
Poly(2,2,3,3,3-pentafluoropropyl acrylate)
About This Item
Fórmula lineal:
(C6H5F5O2)n
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
índice de refracción
n20/D 1.3890 (lit.)
temperatura de transición
Tg -26 °C(lit.)
solubilidad
DMSO: soluble
NMP: soluble
THF: soluble
methylene chloride: soluble
densidad
1.446 g/mL at 25 °C (lit.)
Aplicación
Low refractive index polymer for cladding layer in optical waveguides. Transparent, low surface tension polymer.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
>230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
> 110 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
Polymeric materials, with unique refractive index properties, find applications in photonics and optical coatings for various devices.