Merck
617059
Sigma-Aldrich
Phenacetin-ethoxy-d5
98 atom % D
Sinónimos:
N-(4-Ethoxy-d5-phenyl)acetamide
About This Item
Fórmula lineal:
CH3CONHC6H4OCD2CD3
Número de CAS:
Peso molecular:
184.25
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352112
ID de la sustancia en PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
98 atom % D
mp
134-136 °C (lit.)
cambio de masa
M+5
cadena SMILES
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])Oc1ccc(NC(C)=O)cc1
InChI
1S/C10H13NO2/c1-3-13-10-6-4-9(5-7-10)11-8(2)12/h4-7H,3H2,1-2H3,(H,11,12)/i1D3,3D2
Clave InChI
CPJSUEIXXCENMM-WNWXXORZSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Jerrie S Refuerzo et al.
Scientific reports, 6, 34710-34710 (2016-10-12)
Preterm labor caused by uterine contractions is a major contributor to neonatal morbidity and mortality. Treatment intended to reduce uterine contractions include tocolytic agents, such as indomethacin. Unfortunately, clinically used tocolytics are frequently inefficient and cross the placenta causing fetal