Merck
616990
Sigma-Aldrich
Triphenylphosphine-d15
98 atom % D
Sinónimos:
Tri(phenyl-d5)phosphine
About This Item
Fórmula lineal:
(C6D5)3P
Número de CAS:
Peso molecular:
277.38
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352128
ID de la sustancia en PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
98 atom % D
Formulario
solid
bp
377 °C
mp
79-81 °C (lit.)
cambio de masa
M+15
cadena SMILES
[2H]c1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])P(c2c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c2[2H])c3c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c3[2H]
InChI
1S/C18H15P/c1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h1-15H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D,10D,11D,12D,13D,14D,15D
Clave InChI
RIOQSEWOXXDEQQ-KLHTYYPYSA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Environment
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
428.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
220.00 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)