Merck
616923
Methyl-d3-triphenylphosphonium iodide
98 atom % D
Seleccione un Tamaño
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
About This Item
Fórmula lineal:
CD3P(C6H5)3I
Número de CAS:
Peso molecular:
407.24
Número MDL:
pureza isotópica
98 atom % D
mp
186-188 °C (lit.)
cambio de masa
M+3
cadena SMILES
[I-].[2H]C([2H])([2H])[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C19H18P.HI/c1-20(17-11-5-2-6-12-17,18-13-7-3-8-14-18)19-15-9-4-10-16-19;/h2-16H,1H3;1H/q+1;/p-1/i1D3;
Clave InChI
JNMIXMFEVJHFNY-NIIDSAIPSA-M
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)