Merck
614513
Sigma-Aldrich
1-Bromopentane-d11
98 atom % D, 99% (CP)
Sinónimos:
Amyl bromide-d11
About This Item
Fórmula lineal:
CD3(CD2)3CD2Br
Peso molecular:
162.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de la sustancia en PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
98 atom % D
Ensayo
99% (CP)
bp
130 °C (lit.)
mp
-95 °C (lit.)
densidad
1.306 g/mL at 25 °C
cambio de masa
M+11
cadena SMILES
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])Br
InChI
1S/C5H11Br/c1-2-3-4-5-6/h2-5H2,1H3/i1D3,2D2,3D2,4D2,5D2
Clave InChI
YZWKKMVJZFACSU-GILSBCIXSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
89.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
32.00 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)