614157
Hydrocortisone-1α,2α-d2
98 atom % D
Sinónimos:
Cortisol-1α,2α-d2
About This Item
Productos recomendados
pureza isotópica
98 atom % D
Ensayo
98% (CP)
Formulario
solid
técnicas
mass spectrometry (MS): suitable
mp
211-214 °C (lit.)
cambio de masa
M+2
cadena SMILES
[2H]C1C([2H])[C@]2(C)[C@H]3[C@@H](O)C[C@@]4(C)[C@@H](CC[C@]4(O)C(=O)CO)[C@@H]3CCC2=CC1=O
InChI
1S/C21H30O5/c1-19-7-5-13(23)9-12(19)3-4-14-15-6-8-21(26,17(25)11-22)20(15,2)10-16(24)18(14)19/h9,14-16,18,22,24,26H,3-8,10-11H2,1-2H3/t14-,15-,16-,18+,19-,20-,21-/m0/s1/i5D,7D/t5?,7?,14-,15-,16-,18+,19-,20-,21-
Clave InChI
JYGXADMDTFJGBT-VFWCAETDSA-N
Categorías relacionadas
Envase
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Repr. 1A - STOT RE 2
Órganos de actuación
Adrenal gland,Bone marrow
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?