613703
1-Propanol-3,3,3-d3
99 atom % D
Sinónimos:
Propyl-3,3,3-d3 alcohol
About This Item
Productos recomendados
pureza isotópica
99 atom % D
Nivel de calidad
Ensayo
99% (CP)
bp
97 °C (lit.)
mp
-127 °C (lit.)
densidad
0.840 g/mL at 25 °C
cambio de masa
M+3
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[2H]C([2H])([2H])CCO
InChI
1S/C3H8O/c1-2-3-4/h4H,2-3H2,1H3/i1D3
Clave InChI
BDERNNFJNOPAEC-FIBGUPNXSA-N
Categorías relacionadas
Envase
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
71.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
22 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)