Merck
609935
Sigma-Aldrich
Aluminum oxide-18O3
95 atom % 18O, 98% (CP)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
Al218O3
Peso molecular:
107.96
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352114
ID de la sustancia en PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
95 atom % 18O
Ensayo
98% (CP)
Formulario
solid
mp
2040 °C (lit.)
cambio de masa
M+6
cadena SMILES
[18O]=[Al][18O][Al]=[18O]
InChI
1S/2Al.3O/i;;3*1+2
Clave InChI
TWNQGVIAIRXVLR-GXHKVCSBSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)