Merck
609803
Sigma-Aldrich
Methanol-17O
20 atom % 17O
Sinónimos:
Methyl alcohol-17O
Seleccione un Tamaño
1 G
US$ 5.800,00
US$ 5.800,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
US$ 5.800,00
About This Item
Fórmula lineal:
CH317OH
Peso molecular:
33.04
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352001
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.12
US$ 5.800,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar más información
pureza isotópica
20 atom % 17O
Ensayo
99% (CP)
mol peso
32.25 by atom % calculation (20 atom % 17O)
bp
65.4 °C (lit.)
densidad
0.816 g/mL at 25 °C
cambio de masa
M+1
cadena SMILES
C[17OH]
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3/i2+1
Clave InChI
OKKJLVBELUTLKV-VQEHIDDOSA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
51.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
11 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)