Merck
609005
Sigma-Aldrich
L-Serine-15N
98 atom % 15N, 98% (CP)
Seleccione un Tamaño
500 MG
US$ 2.360,00
US$ 2.360,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
500 MG
US$ 2.360,00
About This Item
Fórmula lineal:
HOCH2CH(15NH2)CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
106.09
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.12
US$ 2.360,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar más información
pureza isotópica
98 atom % 15N
Nivel de calidad
Ensayo
98% (CP)
Formulario
solid
actividad óptica
[α]25/D +14.6°, c = 2 in 1 M HCl
técnicas
bio NMR: suitable
mp
222 °C (dec.) (lit.)
cambio de masa
M+1
cadena SMILES
[15NH2][C@@H](CO)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO3/c4-2(1-5)3(6)7/h2,5H,1,4H2,(H,6,7)/t2-/m0/s1/i4+1
Clave InChI
MTCFGRXMJLQNBG-GZPBOPPUSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1
1 of 1
Vidhi Pareek et al.
Science (New York, N.Y.), 368(6488), 283-290 (2020-04-18)
Metabolons, multiprotein complexes consisting of sequential enzymes of a metabolic pathway, are proposed to be biosynthetic "hotspots" within the cell. However, experimental demonstration of their presence and functions has remained challenging. We used metabolomics and in situ three-dimensional submicrometer chemical