Merck
608998
Sigma-Aldrich
L-Proline-15N
≥95 atom % 15N, 98% (CP)
Seleccione un Tamaño
500 MG
US$ 2.750,00
US$ 2.750,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
500 MG
US$ 2.750,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H915NO2
Número de CAS:
Peso molecular:
116.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.12
US$ 2.750,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar más información
pureza isotópica
≥95 atom % 15N
Nivel de calidad
Ensayo
98% (CP)
actividad óptica
[α]25/D -86.0°, c = 2 in H2O
técnicas
bio NMR: suitable
mp
228 °C (dec.) (lit.)
cambio de masa
M+1
cadena SMILES
OC(=O)[C@@H]1CCC[15NH]1
InChI
1S/C5H9NO2/c7-5(8)4-2-1-3-6-4/h4,6H,1-3H2,(H,7,8)/t4-/m0/s1/i6+1
Clave InChI
ONIBWKKTOPOVIA-JGTYJTGKSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)