Merck
608505
Sigma-Aldrich
4-Methoxybenzaldehyde-α-13C,α-d1
98 atom % D, 99 atom % 13C
Sinónimos:
p-Anis(aldehyde-13C,d)
About This Item
Fórmula lineal:
H3CO-C6H4-13CDO
Peso molecular:
138.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352114
ID de la sustancia en PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
98 atom % D
bp
248 °C (lit.)
densidad
1.135 g/mL at 25 °C
cambio de masa
M+2
cadena SMILES
[2H][13C](=O)c1ccc(OC)cc1
InChI
1S/C8H8O2/c1-10-8-4-2-7(6-9)3-5-8/h2-6H,1H3/i6+1D
Clave InChI
ZRSNZINYAWTAHE-KFNOGTNBSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)