Merck
608165
Sigma-Aldrich
Glycine-13C2,15N ethyl ester hydrochloride
98 atom % 15N, 99 atom % 13C
Sinónimos:
Ethyl glycinate-13C2,15N hydrochloride
About This Item
Fórmula lineal:
H215N13CH213COOCH2CH3·HCl
Peso molecular:
142.56
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
ID de la sustancia en PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
98 atom % 15N
Formulario
solid
mp
145-146 °C (lit.)
cambio de masa
M+3
cadena SMILES
Cl.CCO[13C](=O)[13CH2][15NH2]
InChI
1S/C4H9NO2.ClH/c1-2-7-4(6)3-5;/h2-3,5H2,1H3;1H/i3+1,4+1,5+1;
Clave InChI
TXTWXQXDMWILOF-XNBXTRTGSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)