Documentos clave
606804
Sigma-Aldrich
Algal chloroform-soluble extract
unlabeled
Seleccione un Tamaño
1 G
US$ 350,00
US$ 350,00
Fecha estimada de envío23 de mayo de 2025
Solicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
US$ 350,00
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12190000
NACRES:
NA.12
US$ 350,00
Fecha estimada de envío23 de mayo de 2025
Solicitar más información
Formulario
solid
temp. de almacenamiento
−20°C
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)