604577
N-Ethylpiperazine-2,3-13C2
99 atom % 13C
About This Item
Productos recomendados
isotopic purity
99 atom % 13C
mass shift
M+2
SMILES string
CCN1CCN[13CH2][13CH2]1
InChI
1S/C6H14N2/c1-2-8-5-3-7-4-6-8/h7H,2-6H2,1H3/i3+1,5+1
InChI key
WGCYRFWNGRMRJA-ZIEKVONGSA-N
Categorías relacionadas
Packaging
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1B - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
109.4 °F - closed cup
flash_point_c
43 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)