Merck
604089
Sigma-Aldrich
Chloroacetyl chloride-13C2
99 atom % 13C, 99% (CP)
About This Item
Fórmula lineal:
Cl13CH213COCl
Número de CAS:
Peso molecular:
114.93
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de la sustancia en PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensayo
99% (CP)
bp
105-106 °C (lit.)
mp
-22 °C (lit.)
densidad
1.443 g/mL at 25 °C
cambio de masa
M+2
cadena SMILES
Cl[13CH2][13C](Cl)=O
InChI
1S/C2H2Cl2O/c3-1-2(4)5/h1H2/i1+1,2+1
Clave InChI
VGCXGMAHQTYDJK-ZDOIIHCHSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT RE 1
Órganos de actuación
Lungs
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
212.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
100 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)