Merck
603864
Sigma-Aldrich
p-Toluic acid-α-13C
99 atom % 13C
Sinónimos:
4-Methylbenzoic acid-α-13C
About This Item
Fórmula lineal:
CH3C6H413CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
137.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de la sustancia en PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
99 atom % 13C
Formulario
solid
bp
274-275 °C
mp
177-180 °C
cambio de masa
M+1
cadena SMILES
Cc1ccc(cc1)[13C](O)=O
InChI
1S/C8H8O2/c1-6-2-4-7(5-3-6)8(9)10/h2-5H,1H3,(H,9,10)/i8+1
Clave InChI
LPNBBFKOUUSUDB-VJJZLTLGSA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)