Merck
603724
Sigma-Aldrich
2-Iodopropane-1-13C
≥99 atom % 13C, ≥99% (CP), contains copper as stabilizer
Sinónimos:
Isopropyl iodide-1-13C
About This Item
Fórmula lineal:
CH3CHI13CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
170.98
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de la sustancia en PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
≥99 atom % 13C
Ensayo
≥99% (CP)
contiene
copper as stabilizer
bp
88-90 °C (lit.)
densidad
1.713 g/mL at 25 °C
cambio de masa
M+1
cadena SMILES
CC([13CH3])I
InChI
1S/C3H7I/c1-3(2)4/h3H,1-2H3/i1+1
Clave InChI
FMKOJHQHASLBPH-OUBTZVSYSA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
107.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
42 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)