Merck
603619
Sigma-Aldrich
Cyclopentanol-1-13C
99 atom % 13C, 99% (CP)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
13CC4H10O
Número de CAS:
Peso molecular:
87.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352001
ID de la sustancia en PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensayo
99% (CP)
bp
139-140 °C (lit.)
mp
-19 °C (lit.)
densidad
0.959 g/mL at 25 °C
cambio de masa
M+1
cadena SMILES
O[13CH]1CCCC1
InChI
1S/C5H10O/c6-5-3-1-2-4-5/h5-6H,1-4H2/i5+1
Clave InChI
XCIXKGXIYUWCLL-HOSYLAQJSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Flame
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
123.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
51 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)