Merck
598046
Sigma-Aldrich
2,4-Pyridinedicarbonitrile
97%
Seleccione un Tamaño
5 G
US$ 243,00
US$ 243,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
US$ 243,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H3N3
Número de CAS:
Peso molecular:
129.12
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 243,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
89-93 °C (lit.)
grupo funcional
nitrile
cadena SMILES
N#Cc1ccnc(c1)C#N
InChI
1S/C7H3N3/c8-4-6-1-2-10-7(3-6)5-9/h1-3H
Clave InChI
HLAGQMFURMNTLW-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)