597201
(Chloromethyl)trimethoxysilane
96%
About This Item
Productos recomendados
assay
96%
bp
151 °C (lit.)
density
1.132 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CO[Si](CCl)(OC)OC
InChI
1S/C4H11ClO3Si/c1-6-9(4-5,7-2)8-3/h4H2,1-3H3
InChI key
FPOSCXQHGOVVPD-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 2
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
26.6 °F - closed cup
flash_point_c
-3 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?