Merck
596663
Sigma-Aldrich
2-(4-Bromophenyl)thiophene
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H7BrS
Número de CAS:
Peso molecular:
239.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
95-99 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
cadena SMILES
Brc1ccc(cc1)-c2cccs2
InChI
1S/C10H7BrS/c11-9-5-3-8(4-6-9)10-2-1-7-12-10/h1-7H
Clave InChI
XKOJJKOSNQXQGP-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)