Merck
596299
Sigma-Aldrich
3-Bromo-2-ethoxy-5-methylphenylboronic acid
About This Item
Fórmula lineal:
BrC6H2(OC2H5)(CH3)B(OH)2
Número de CAS:
Peso molecular:
258.90
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
mp
98-102 °C (lit.)
cadena SMILES
CCOc1c(Br)cc(C)cc1B(O)O
InChI
1S/C9H12BBrO3/c1-3-14-9-7(10(12)13)4-6(2)5-8(9)11/h4-5,12-13H,3H2,1-2H3
Clave InChI
BTBLZNZUELXCOT-UHFFFAOYSA-N
Otras notas
Contains varying amounts of anhydride
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)