Merck
595446
Sigma-Aldrich
4,6-Dichloro-5-methylpyrimidine
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H4Cl2N2
Número de CAS:
Peso molecular:
163.00
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
97%
form
solid
mp
56-60 °C (lit.)
functional group
chloro
SMILES string
Cc1c(Cl)ncnc1Cl
InChI
1S/C5H4Cl2N2/c1-3-4(6)8-2-9-5(3)7/h2H,1H3
InChI key
NUEYDUKUIXVKNB-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)