Merck
594652
Sigma-Aldrich
3-Methoxycarbonylphenylboronic acid pinacol ester
97%
Sinónimos:
3-Carbomethoxyphenylboronic acid pinacol ester, Methyl 3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzoate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H19BO4
Número de CAS:
Peso molecular:
262.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
mp
91-95 °C (lit.)
cadena SMILES
COC(=O)c1cccc(c1)B2OC(C)(C)C(C)(C)O2
InChI
1S/C14H19BO4/c1-13(2)14(3,4)19-15(18-13)11-8-6-7-10(9-11)12(16)17-5/h6-9H,1-5H3
Clave InChI
JBJGSVBGUBATNH-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)